Läs mer
HyClone™ 0,5 N NaOH, Cytiva
Produktkod. 17827697
Kvantitet:
1 L
10 L
15 L
50 L
90 L
200 L
Förpackning:
Bioprocessing-behållare för engångsbruk
Single-use Bioprocessing Container
Produktkod. 17827697
Brand: HyClone products Cytiva SH30566.06
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Koncentrerade natriumhydroxidlösningar för biobearbetningsapplikationer inklusive pH-justering och kromatografisk hartsvård.
HyClone™ NaOH-lösningar i engångspåsar erbjuder ett bekvämt format för att effektivt modifiera pH och på rätt sätt ta hand om och rengöra kromatografihartser.
  • Tillverkad i ISO 9001 och ISO 13485 certifierad anläggning.
  • Partispecifikt analyscertifikat (CoA) för varje producerat parti.
  • Avsedd för ytterligare tillverkning eller forskningsanvändning. Inte för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk.
  • 0,1μ m sterilfiltrerad.
  • Alla enhetsstorlekar är fyllda i engångspåsar som är färdiga att använda.
  • Råvaror är USP/NF och EP compendial grade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 40.00
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn natriumhydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide
Färg Klar, färglös
Koncentration 0.5 M (0.5 N)
Kvantitet 90 L
Kvalitet NF/USP
Förpackning Bioprocessing-behållare för engångsbruk