Läs mer
HyClone™ 0,5 N NaOH, Cytiva
Produktkod. 17857707
Change view
Kvantitet:
1 L
10 L
15 L
50 L
90 L
200 L
Förpackning:
Bioprocessing-behållare för engångsbruk
Engångsbehållare för biobearbetning
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
17857707 200 L Bioprocessing-behållare för engångsbruk
17205946 1 L Engångsbehållare för biobearbetning
17215946 10 L Engångsbehållare för biobearbetning
17225946 15 L Engångsbehållare för biobearbetning
17827707 50 L Bioprocessing-behållare för engångsbruk
17827697 90 L Bioprocessing-behållare för engångsbruk
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17857707 Leverantör HyClone products Cytiva Leverantörsnummer SH30566.07
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-05-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Koncentrerade natriumhydroxidlösningar för biobearbetningsapplikationer inklusive pH-justering och kromatografisk hartsvård.
HyClone™ NaOH-lösningar i engångspåsar erbjuder ett bekvämt format för att effektivt modifiera pH och på rätt sätt ta hand om och rengöra kromatografihartser.
  • Tillverkad i ISO 9001 och ISO 13485 certifierad anläggning.
  • Partispecifikt analyscertifikat (CoA) för varje producerat parti.
  • Avsedd för ytterligare tillverkning eller forskningsanvändning. Inte för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk.
  • 0,1μ m sterilfiltrerad.
  • Alla enhetsstorlekar är fyllda i engångspåsar som är färdiga att använda.
  • Råvaror är USP/NF och EP compendial grade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1310-73-2
Molekylformel HNaO
Molekylvikt (g/mol) 40.00
InChI-nyckel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn natriumhydroxid
LEDER [OH-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide
Färg Klar, färglös
Koncentration 0.5 M (0.5 N)
Kvantitet 200 L
Kvalitet NF/USP
Förpackning Bioprocessing-behållare för engångsbruk