Läs mer
HyClone™ 1 M NaCl, Cytiva
Produktkod. 17807707
Change view
Kvantitet:
1 L
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
Förpackning:
Bioprocessing-behållare för engångsbruk
Single-use Bioprocessing Container
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
17807707 50 L Bioprocessing-behållare för engångsbruk
17255906 1 L Single-use Bioprocessing Container
17265906 10 L Single-use Bioprocessing Container
17275906 20 L Single-use Bioprocessing Container
17897687 100 L Bioprocessing-behållare för engångsbruk
17847707 200 L Bioprocessing-behållare för engångsbruk
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17807707 Leverantör HyClone products Cytiva Leverantörsnummer SH31140.04
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Koncentrerade natriumkloridlösningar för applikationer i uppströms och nedströms bioprocessning.
HyClone™ NaCl-lösningar i engångspåsar erbjuder ett bekvämt format för många uppströms och nedströms biobearbetningstillämpningar.
  • Tillverkad i ISO 9001 och ISO 13485 certifierad anläggning.
  • Partispecifikt analyscertifikat (CoA) för varje producerat parti.
  • Avsedd för ytterligare tillverkning eller forskningsanvändning. Inte för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk.
  • 0,2μ m sterilfiltrerad.
  • Tillhandahålls i engångspåsbehållare.
  • Råvaran är EP, USP , och JP-betyg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn natriumklorid
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Färg Klar, färglös
Kvantitet 50 L
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1.0 M (1.0 N)
Förpackning Bioprocessing-behållare för engångsbruk
Produktlinje HyClone