Läs mer
Cytiva HyClone™ 1 M NaOH - ADCF
Produktkod. 17837697
Change view
Kvantitet:
1 L
10 L
15 L
50 L
90 L
200 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17837697 1 L
17887707 10 L
17857697 15 L
17877697 50 L
17867697 90 L
17887697 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17837697 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31088.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HyClone™ NaOH-lösningar i engångspåsar erbjuder ett bekvämt format för att effektivt modifiera pH och ta hand om och rengöra dina kromatografihartser.
  • Tillverkad i ISO 9001 och ISO 13485 certifierad anläggning.
  • Partispecifikt analyscertifikat (CoA) för varje producerat parti.
  • Avsedd för ytterligare tillverkning eller forskningsanvändning.
  • Inte för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk.
  • 0,1μ m sterilfiltrerad.
  • Alla enhetsstorlekar är fyllda i engångspåsar som är färdiga att använda.
  • Råvaror är USP/NF och EP compendial grade.
  • HyClone™ NaOH i engångspåsar är väl lämpad för användning med: Cytivas kromatografihartser.
  • Finns i 0,1 M (0,1 N), 0,5 M (0,5 N) och 1,0 M (1,0 N) natriumhydroxidkoncentrationer upp till 200 L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Hydroxide
pH >12.0 at 20 to 25°C
Färg Klart
Molekylformel NaOH
Koncentration 1.0 M (1.0 N)
Kvantitet 1 L
Kvalitet NF/USP
Förpackning Engångsväska