Läs mer
Cytiva HyClone™ 1 M NaOH - ADCF
Beskrivning
- Tillverkad i ISO 9001 och ISO 13485 certifierad anläggning.
- Partispecifikt analyscertifikat (CoA) för varje producerat parti.
- Avsedd för ytterligare tillverkning eller forskningsanvändning.
- Inte för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk.
- 0,1μ m sterilfiltrerad.
- Alla enhetsstorlekar är fyllda i engångspåsar som är färdiga att använda.
- Råvaror är USP/NF och EP compendial grade.
- HyClone™ NaOH i engångspåsar är väl lämpad för användning med: Cytivas kromatografihartser.
- Finns i 0,1 M (0,1 N), 0,5 M (0,5 N) och 1,0 M (1,0 N) natriumhydroxidkoncentrationer upp till 200 L.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Hydroxide |
| pH | >12.0 at 20 to 25°C |
| Färg | Klart |
| Molekylformel | NaOH |
| Koncentration | 1.0 M (1.0 N) |
| Kvantitet | 10 L |
| Kvalitet | NF/USP |
| Förpackning | Engångsväska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1M NaOH
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide