Läs mer
Cytiva HyClone™ 100 mM natriumpyruvatlösning
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
- Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | cGMP och ISO 91:2 Riktlinjer |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |
| Beskrivning | Natriumpyruvat, 100 mM lösning |
| Koncentration | 100 mM |
| Steriliseringsmetod | 0,1μ m Sterilfiltrerad |
| Endotoxinnivå | =1.0EU/mL |
| Kvantitet | 100 ml |
Safety and Handling
Product Identifier
- HyClone Sodium Pyruvate Solution
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 1.2% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.