Läs mer
HyClone™ 2 M NaCl, Cytiva
Beskrivning
HyClone™ NaCl-lösningar i engångspåsar erbjuder ett bekvämt format för många uppströms och nedströms biobearbetningstillämpningar.
- Tillverkad i ISO 9001 och ISO 13485 certifierad anläggning.
- Partispecifikt analyscertifikat (CoA) för varje producerat parti.
- Avsedd för ytterligare tillverkning eller forskningsanvändning. Inte för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk.
- 0,2μ m sterilfiltrerad.
- Tillhandahålls i engångspåsbehållare.
- Råvaran är EP, USP , och JP-betyg.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klar, färglös |
| Kvantitet | 100 L |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2 M |
| Förpackning | Bioprocessing-behållare för engångsbruk |
| Produktlinje | HyClone |