Läs mer
Cytiva Life Sciences™ HyClone™ 500 ml definierat fetalt bovint serum australiskt ursprung
Produktkod. 18465502
Värme inaktiverad:
Ja
Nej
Produktkod. 18465502
Brand: Cytiva Life Sciences™ SH31195.03HI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vår högsta kvalitet FBS, HyClone™ AU-ursprungsdefinierat FBS är patentskyddad seriell 40 nm-filtrerad, virustestad för att uppfylla 9 CFR, med en omfattande biokemisk profil.
Vår högsta kvalitet FBS, HyClone™ AU-ursprungsdefinierad FBS är patentskyddad seriell 40 nm-filtrerad, virustestad enligt 9 CFR-standard och levereras med en omfattande biokemisk profil.
  • Väldefinierat: analysresultat för över 50 komponenter, med ytterligare tester tillgängliga
  • Ursprung i AU: kommer från Australien och bearbetas i Nya Zeeland med fullständig spårbarhet till ursprung
  • Ultralågt endotoxin: ≤5 EU/ml endotoxin för minskad forsknings- och produktionsrisk
  • Sterilfiltrerad: proprietär seriell 40 nm filterprocess
  • Virustestad: bred viruspaneltestning i enlighet med 9 CFR 113.53
Fetalt bovint serum (FBS) är ett näringsrikt cellkulturtillskott som har hög tillväxtfaktorer och lågt innehåll av antikroppar, jämfört med icke-fostersera. Definierat FBS för cellodlingsförtroende och konsistens
  • HyClone™ Definerad FBS används i stor utsträckning av cellodlare som har en oro för virala kontaminanter och kräver en omfattande biokemisk profil.
  • Det slutliga serumet analyseras för över 50 komponenter, inklusive proteiner, hormoner, tillväxtfaktorer, metaboliter och näringsämnen som är viktiga för cellodling.
  • Analysresultat ingår i analyscertifikatet och den biokemiska analyslistan.
  • Ytterligare tester, inklusive EMEA-överensstämmelsetestning, är också tillgängliga.
Exceptionellt låga endotoxinnivåer
  • Endotoxinkontamination är ett betydande problem när man producerar produkter som härrör från cellodling för användning på människor eller djur.
  • Närvaron av endotoxin i cellkulturer kan också ha negativa och oförutsägbara effekter på celltillväxt, funktion och fenotyp som kan äventyra forskningsresultat.
  • Vår patenterade blodinsamlingsmetod med slutna system och rigorösa kvalitetskontrolltester säkerställer det HyClone™ Definerad FBS innehåller≤ 5 EU/ml endotoxin och≤ 15 mg/dL hemoglobin.
  • Låga hemoglobinnivåer i slutprodukten är en indikation på att omfattande cellys inte har inträffat, vilket bekräftar att fosterblodet har hanterats på rätt sätt under uppsamling och transport.
Virustestad och kvalitetssäkrad för minskad kontamineringsrisk
  • HyClone™ Definerad FBS filtreras genom proprietär seriell 40 nm (0,04μ m) porstorleksklassade filter, som är de mest kvarhållande filtren som används i kommersiell FBS-produktion.
  • Denna typ av filtrering är praktisk för att minska risken samtidigt som den bibehåller hög prestanda i celltillväxt.
  • Studier visar att denna filtreringsregim inte har någon negativ effekt på celltillväxt.
  • Före dispensering poolas varje parti serum med äkta poolteknologi för att säkerställa enhetlighet och konsistens mellan flaskorna.
  • Det slutliga serumet virustestas enligt 9 CFR 113.53 för att visa att det inte finns några detekterbara nivåer av specificerade virus, patogena agens och hemadsorberande medel.
  • Robust sterilitetstester bekräftar vidare att slutprodukten inte innehåller någon detekterbar tillväxt av bakterier eller svampar (nuvarande USP ) och ingen detekterbar mykoplasma.
Efterfiltreringsbehandlingar för ökad processsäkerhet
  • Gamma-bestrålade och värmeinaktiverade FBS-alternativ finns tillgängliga för att ytterligare minska risken för oavsiktliga ämnen, särskilt vid tillverkning av produkter för användning på människor eller djur.
  • Bestrålningsprocessen är validerad för att leverera flera validerade dosintervall som börjar vid 25 kGy.
Regulatorisk säkerhet och leveranskedja
  • I decennier, Cytiva's HyClone™ premium nötkreatursserumprodukter har överträffat industristandarder för kvalitet, renhet och regelefterlevnad.
  • HyClone™ serumprocesser är spårbarhetscertifierade av International Serum Industry Association (ISIA).
  • Dessutom, Cytiva har valt att vara en tidig användare av vetenskaplig spårbarhet genom Oritain™ för att bevisa ursprungslandet för deras premium bovina serumprodukter från USA, Australien och Nya Zeeland.
  • Premium bovint serumprover från olika regioner har analyserats och Oritain har skapat en databas över det unika‘ Ursprung Fingerprint’ som är exklusivt för varje ursprungsland
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ursprungsland Australien
Produkttyp Fetalt bovinserum
Volym (metrisk) 500 mL
Värme inaktiverad Ja