Läs mer
Cytiva Life Sciences™ HyClone™ 500 ml definierat fetalt bovint serum australiskt ursprung
Beskrivning
Vår högsta kvalitet FBS, HyClone™ AU-ursprungsdefinierad FBS är patentskyddad seriell 40 nm-filtrerad, virustestad enligt 9 CFR-standard och levereras med en omfattande biokemisk profil.
- Väldefinierat: analysresultat för över 50 komponenter, med ytterligare tester tillgängliga
- Ursprung i AU: kommer från Australien och bearbetas i Nya Zeeland med fullständig spårbarhet till ursprung
- Ultralågt endotoxin: ≤5 EU/ml endotoxin för minskad forsknings- och produktionsrisk
- Sterilfiltrerad: proprietär seriell 40 nm filterprocess
- Virustestad: bred viruspaneltestning i enlighet med 9 CFR 113.53
Fetalt bovint serum (FBS) är ett näringsrikt cellkulturtillskott som har hög tillväxtfaktorer och lågt innehåll av antikroppar, jämfört med icke-fostersera. Definierat FBS för cellodlingsförtroende och konsistens
- HyClone™ Definerad FBS används i stor utsträckning av cellodlare som har en oro för virala kontaminanter och kräver en omfattande biokemisk profil.
- Det slutliga serumet analyseras för över 50 komponenter, inklusive proteiner, hormoner, tillväxtfaktorer, metaboliter och näringsämnen som är viktiga för cellodling.
- Analysresultat ingår i analyscertifikatet och den biokemiska analyslistan.
- Ytterligare tester, inklusive EMEA-överensstämmelsetestning, är också tillgängliga.
Exceptionellt låga endotoxinnivåer
- Endotoxinkontamination är ett betydande problem när man producerar produkter som härrör från cellodling för användning på människor eller djur.
- Närvaron av endotoxin i cellkulturer kan också ha negativa och oförutsägbara effekter på celltillväxt, funktion och fenotyp som kan äventyra forskningsresultat.
- Vår patenterade blodinsamlingsmetod med slutna system och rigorösa kvalitetskontrolltester säkerställer det HyClone™ Definerad FBS innehåller≤ 5 EU/ml endotoxin och≤ 15 mg/dL hemoglobin.
- Låga hemoglobinnivåer i slutprodukten är en indikation på att omfattande cellys inte har inträffat, vilket bekräftar att fosterblodet har hanterats på rätt sätt under uppsamling och transport.
Virustestad och kvalitetssäkrad för minskad kontamineringsrisk
- HyClone™ Definerad FBS filtreras genom proprietär seriell 40 nm (0,04μ m) porstorleksklassade filter, som är de mest kvarhållande filtren som används i kommersiell FBS-produktion.
- Denna typ av filtrering är praktisk för att minska risken samtidigt som den bibehåller hög prestanda i celltillväxt.
- Studier visar att denna filtreringsregim inte har någon negativ effekt på celltillväxt.
- Före dispensering poolas varje parti serum med äkta poolteknologi för att säkerställa enhetlighet och konsistens mellan flaskorna.
- Det slutliga serumet virustestas enligt 9 CFR 113.53 för att visa att det inte finns några detekterbara nivåer av specificerade virus, patogena agens och hemadsorberande medel.
- Robust sterilitetstester bekräftar vidare att slutprodukten inte innehåller någon detekterbar tillväxt av bakterier eller svampar (nuvarande USP ) och ingen detekterbar mykoplasma.
Efterfiltreringsbehandlingar för ökad processsäkerhet
- Gamma-bestrålade och värmeinaktiverade FBS-alternativ finns tillgängliga för att ytterligare minska risken för oavsiktliga ämnen, särskilt vid tillverkning av produkter för användning på människor eller djur.
- Bestrålningsprocessen är validerad för att leverera flera validerade dosintervall som börjar vid 25 kGy.
Regulatorisk säkerhet och leveranskedja
- I decennier, Cytiva's HyClone™ premium nötkreatursserumprodukter har överträffat industristandarder för kvalitet, renhet och regelefterlevnad.
- HyClone™ serumprocesser är spårbarhetscertifierade av International Serum Industry Association (ISIA).
- Dessutom, Cytiva har valt att vara en tidig användare av vetenskaplig spårbarhet genom Oritain™ för att bevisa ursprungslandet för deras premium bovina serumprodukter från USA, Australien och Nya Zeeland.
- Premium bovint serumprover från olika regioner har analyserats och Oritain har skapat en databas över det unika‘ Ursprung Fingerprint’ som är exklusivt för varje ursprungsland
Specifikationer
Specifikationer
| Ursprungsland | Australien |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Volym (metrisk) | 500 mL |
| Värme inaktiverad | Nej |