Läs mer
Cytiva HyClone™ ActiCHO™ P Pulveriserat media
Beskrivning
ActiCHO P pulveriserat cellodlingsmedium är kemiskt definierat, innehållande poloxamer 188, utan insulin eller L-glutamin.
- Hydrolysatfri och animalisk komponentfri (ADCF ). Det finns inga proteiner, peptider eller tillväxtfaktorer i ActiCHO P medium.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Med tillsatser | Poloxamer 188 |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan insulin |
| Kvantitet | 5 l |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt |