Läs mer
Cytiva HyClone™ ActiCHO™ P Pulveriserat media
Produktkod. 17255896
Change view
Kvantitet:
1 l
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17255896 1 l
17245896 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17255896 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31025.08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00 SEK
    691.18 SEK / 1 L
    Save 105.82 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Hydrolysatfri och animalisk komponentfri (ADCF )
ActiCHO P pulveriserat cellodlingsmedium är kemiskt definierat, innehållande poloxamer 188, utan insulin eller L-glutamin.
  • Hydrolysatfri och animalisk komponentfri (ADCF ). Det finns inga proteiner, peptider eller tillväxtfaktorer i ActiCHO P medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Poloxamer 188
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan insulin
Kvantitet 1 l
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt