Läs mer
Cytiva HyClone™ ActiCHO™ SM pulveriserat media
Produktkod. 17275896
Change view
Kvantitet:
1 l
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17275896 1 l
17265896 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17275896 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31029.06
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hydrolysatfri och animalisk komponentfri (ADCF )
ActiCHO SM pulveriserat cellodlingsmedium är kemiskt definierat, innehållande poloxamer 188, utan insulin eller L-glutamin.
  • Hydrolysatfri och animalisk komponentfri (ADCF ). Det finns inga proteiner, peptider eller tillväxtfaktorer i ActiCHO SM medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Poloxamer 188
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan insulin
Kvantitet 1 l
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt