Läs mer
Cytiva™ HyClone™ ActiPro™ Cellkulturmedia
Produktkod. 17902701
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Produktkod. Kvantitet
17902701 1000 ml
1 options
Produktkod. 17902701 Leverantör Cytiva™ Leverantörsnummer SH31039.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.00 SEK
    947.82 SEK / 1 L
    Save 712.18 SEK
    42% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Kemiskt definierad ADCF cellodlingsmedium som ger höga utbyten av rekombinanta proteiner i processer som använder kinesisk hamsteräggstock (CHO ) celler.
HyClone™ ActiPro™ cellodlingsmedia har formulerats för att ge höga utbyten av rekombinanta proteiner i bioprocesser med användning av kinesisk hamsteräggstock (CHO ) cellinjer. Det odlade mediet är kemiskt definierat, fritt från animaliska komponenter (ADCF ), och optimerad för högavkastande proteinuttryck och produktion i batch eller CHO cellodlingsprocesser med matad sats.
  • Uppvisar höga utbyten av rekombinant protein
  • Innehåller inte hypoxantin och tymidin (HAT-tillskott)
  • Kemiskt definierad ADCF mAb media formulering
  • Produktionsmedium för batch- eller fed-batch-jäsningsprocesser
HyClone™ ActiPro™ cellodlingsmedium finns tillgängligt i både flytande och pulverform för cellodlingsbioprocesser. Detta kemiskt definierade medium är avsett att användas i kombination med HyClone™ ActiSM™ medium och Cell Boost™ 7a och Cell Boost™ 7b tillägg. ActiPro™ media och kosttillskott är formulerade för industriell produktion av rekombinanta proteiner, inklusive de som kräver komplexa posttranslationella modifieringar och korrekt proteinveckning. Dessutom konstruerade detta ActiPro™ system av media och kosttillskott kan avsevärt minska produktionsprocesstiden.
De ActiPro™ systemet är lämpligt för allmän cellodlingsbiotillverkning med CHO cellinjer såsom CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 och CHO-S . ActiPro™ cellodlingsmedia och kosttillskott utformades med anpassning och CHO proteinproduktion i åtanke. ActiPro™ media och kosttillskott är balanserade formuleringar av aminosyror, vitaminer, salter, spårämnen och andra komponenter, som tillgodoser de metaboliska behoven hos CHO celler i produktion. Cellodlingssystemet innehåller inte peptider, hydrolysat, fenolrött, 2-merkaptoetanol eller tillväxtfaktorer som insulin, för att säkerställa sats-till-batch-konsistens och ökad cellkulturbioprocesseffektivitet. För snabbväxande CHO celler med högre kolkonsumtion behövs glukostillskott.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje CHO
Celltyp CHO
Klassificering Proteinproduktion
Form Vätska
Produkttyp Cellkulturmedia
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,2μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Poloxamer 188
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan tymidin, Utan hypoxantin
Produktlinje HyClone ActiPro
Kvantitet 1000 ml
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Uttryckssystem Däggdjur