Läs mer
Cytiva HyClone™ ActiPro Pulveriserat cellodlingsmedium
Produktkod. 17205906
Change view
Kvantitet:
1 l
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17205906 1 l -
15766398 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17205906 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31037.08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00 SEK
    609.25 SEK / 1 L
    Save 92.75 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Formulerad för att ge höga utbyten av rekombinanta proteiner i bioprocesser med äggstockar från kinesisk hamster (CHO ) cellinjer.
HyClone ActiPro cellodlingsmedium finns tillgängligt i både flytande och pulverform för cellodlingsbioprocesser. Detta kemiskt definierade medium är avsett att användas i kombination med HyClone ActiSM medium och Cell Boost 7a och Cell Boost 7b tillägg.
ActiPro media och kosttillskott är formulerade för industriell produktion av rekombinanta proteiner, inklusive de som kräver komplexa posttranslationella modifieringar och korrekt proteinveckning. Dessutom konstruerade detta ActiPro system av media och kosttillskott kan avsevärt minska produktionsprocesstiden.
  • Uppvisar höga utbyten av rekombinant protein
  • Innehåller inte hypoxantin och tymidin (HAT-tillskott)
  • Kemiskt definierad ADCF mAb media formulering
  • Produktionsmedium för batch- eller fed-batch-jäsningsprocesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Poloxamer 188
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 1 l
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt