Läs mer
Cytiva HyClone™ ActiPro Pulveriserat cellodlingsmedium
Produktkod. p-7214292
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. 17205906
Brand: Cytiva SH31037.08
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Formulerad för att ge höga utbyten av rekombinanta proteiner i bioprocesser med äggstockar från kinesisk hamster (CHO ) cellinjer.
HyClone ActiPro cellodlingsmedium finns tillgängligt i både flytande och pulverform för cellodlingsbioprocesser. Detta kemiskt definierade medium är avsett att användas i kombination med HyClone ActiSM medium och Cell Boost 7a och Cell Boost 7b tillägg.
ActiPro media och kosttillskott är formulerade för industriell produktion av rekombinanta proteiner, inklusive de som kräver komplexa posttranslationella modifieringar och korrekt proteinveckning. Dessutom konstruerade detta ActiPro system av media och kosttillskott kan avsevärt minska produktionsprocesstiden.
  • Uppvisar höga utbyten av rekombinant protein
  • Innehåller inte hypoxantin och tymidin (HAT-tillskott)
  • Kemiskt definierad ADCF mAb media formulering
  • Produktionsmedium för batch- eller fed-batch-jäsningsprocesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Poloxamer 188
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 1 L
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt