Läs mer
Cytiva HyClone™ ActiSM Pulveriserat cellodlingsmedium
Produktkod. 17225906
Change view
Kvantitet:
1 l
5 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17225906 1 l
17215906 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17225906 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31038.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 SEK
    781.18 SEK / 1 L
    Save 253.82 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
En kemiskt definierad ADCF cellodlingsmedium optimerat för högutbytesproteinproduktion i CHO cellodlingsprocesser.
HyClone ActiSM medium är avsett att användas i kombination med HyClone ActiPro medium och Cell Boost 7a och Cell Boost 7b tillägg. Detta medium är en del av ActiPro system av media och tillägg utformade med anpassning och produktion i åtanke. HyClone ActiSM och den ActiPro system är lämpliga för allmän biotillverkning med CHO cellinjer såsom CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 och CHO-S .
  • Kemiskt definierad ADCF formulering optimerad för högutbyte av proteinproduktion
  • Innehåller inte hypoxantin, tymidin och glycin (HAT-tillskott)
  • Rekommenderas för första steget vid anpassning av celler odlade i andra magra cellodlingsmedia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Poloxamer 188
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 1 l
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt