Läs mer
Cytiva HyClone™ ActiSM Pulveriserat cellodlingsmedium
Produktkod. p-7214285
Kvantitet:
1 l
5 l
Produktkod. 17225906
Brand: Cytiva SH31038.06
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En kemiskt definierad ADCF cellodlingsmedium optimerat för högutbytesproteinproduktion i CHO cellodlingsprocesser.
HyClone ActiSM medium är avsett att användas i kombination med HyClone ActiPro medium och Cell Boost 7a och Cell Boost 7b tillägg. Detta medium är en del av ActiPro system av media och tillägg utformade med anpassning och produktion i åtanke. HyClone ActiSM och den ActiPro system är lämpliga för allmän biotillverkning med CHO cellinjer såsom CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 och CHO-S .
  • Kemiskt definierad ADCF formulering optimerad för högutbyte av proteinproduktion
  • Innehåller inte hypoxantin, tymidin och glycin (HAT-tillskott)
  • Rekommenderas för första steget vid anpassning av celler odlade i andra magra cellodlingsmedia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Poloxamer 188
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 1 l
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt