Läs mer
Cytiva HyClone™ ADCF-mab pulveriserat media
Beskrivning
ADCF-mAb-pulvermedium innehåller inte poloxamer 188, L-glutamin, fenolrött eller natriumbikarbonat.
ADCF-mAb finns i vätske- och pulverformat i användarvänlig förpackning.
- Djurframställd komponentfri (ADCF ) formulering
- Designad för hög cellutbyte och produktion av monoklonal antikropp (MAb).
- Möjliggör direkt eller sekventiell anpassning
- Komponentspårbarhet
- Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt |
| Form | Pulver |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Med tillsatser | HEPES |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Utan fenolrött |
| Kvantitet | 5 l |