Läs mer
HyClone™ AdvanceSTEM™ Adipogenic Differentiation kit
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Mesenchymal Stem Cells |
| Sterilitet | Sterile-filtered |
| Kvantitet | 5 ml-kit |
| Innehåll och lagring | Store supplement frozen, store media at 2° to 8°C |
| Beskrivning | AdvanceStem Amniotic epithelial expansion kit |