Läs mer
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM Cellkulturmedia
Produktkod. 10474433
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10474433 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 10474433 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30822.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 SEK
    826.32 SEK / 500ml
    Save 553.68 SEK
    40% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Ger optimerade förutsättningar för embryonala stamcellers expansion och differentiering.
  • ES cell-kvalificerad med Cytiva HyClone ES Screened FBS ingen förscreening krävs
  • Mykoplasmafri och sterilitetstestad
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Celltyp Embryonala stamceller (ESCs), inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs)
    Klassificering None
    Form Vätska
    Produkttyp Stem Cell Medium
    Sterilitet Sterile
    Steriliseringsmetod Sterile-filtered
    Med tillsatser Natriumpyruvat
    Utan tillsatser Inget glutamin
    Kvantitet 500 ml
    Beskrivning AdvanceSTEM IMDM4SC utan L-glutamin
    Typ av kultur Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)