Läs mer
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Cryopreservation Media
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Embryonic Stem Cells (ESCs) and Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) |
| Form | Liquid |
| Sterilitet | Sterile-filtered |
| Steriliseringsmetod | 0.2 μm Sterile-filtered |
| Kvantitet | 100 ml |
| Innehåll och lagring | < -10° C |
| Beskrivning | Cryopreservation Medium |