Läs mer
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Dulbeccos fosfatbuffrade koksaltlösning, ES-cellkvalificerad
Beskrivning
Stöd tillväxt av embryonal cellkultur tillväxt med HyClone™ AdvanceSTEM™ Dulbeccos fosfatbuffrade koksaltlösning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | cGMP och ISO 91:2 Riktlinjer |
| Innehåll och lagring | 15 till 30 °C |
| Koncentration | 1 X |
| Produkttyp | DPBS |
| Steriliseringsmetod | 0,1μ m Sterilfiltrerad |
| Utan tillsatser | Inget kalcium, Inget magnesium |
| Endotoxinnivå | =1.0EU/mL |
| pH | 7,0 till 7,2 |
| Produktlinje | AdvanceSTEM ES-kvalificerad |
| Kvantitet | 500 ml |