Läs mer
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Dulbeccos fosfatbuffrade koksaltlösning, ES-cellkvalificerad
Produktkod. p-7058033
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Produktkod. 12310103
Brand: Cytiva SH30850.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stöd tillväxt av embryonal cellkultur tillväxt med HyClone™ AdvanceSTEM™ Dulbeccos fosfatbuffrade koksaltlösning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad cGMP och ISO 91:2 Riktlinjer
Innehåll och lagring 15 till 30 °C
Koncentration 1 X
Produkttyp DPBS
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Utan tillsatser Inget kalcium, Inget magnesium
Endotoxinnivå =1.0EU/mL
pH 7,0 till 7,2
Produktlinje AdvanceSTEM ES-kvalificerad
Kvantitet 500 ml