Läs mer
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-kvalificerade aminosyror
Produktkod. 11546331
Produkttyp:
Icke-essentiella aminosyror
L-glutamin
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 11546331
Brand: Cytiva SH30852.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stöd tillväxt av embyronisk cellkultur med HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-kvalificerade aminosyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Koncentration 200 mM
Produkttyp L-glutamin
Kvantitet 100 mL
Stamcellskvalificerad Ja