Läs mer
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-kvalificerade aminosyror
Beskrivning
Stöd tillväxt av embyronisk cellkultur med HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-kvalificerade aminosyror.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |
| Koncentration | 100 X |
| Produkttyp | Icke-essentiella aminosyror |
| Kvantitet | 100 mL |
| Stamcellskvalificerad | Ja |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MEM Non-Essential Amino Acids Solution
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305-VID KONTAKT MED ÖGONEN:Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare..
- MIXTURE LIST-Innehåller: hydrochloric acid