Läs mer
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-kvalificerade aminosyror
Produkttyp:
Icke-essentiella aminosyror
L-glutamin
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
Stöd tillväxt av embyronisk cellkultur med HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-kvalificerade aminosyror.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |
| Koncentration | 200 mM |
| Produkttyp | L-glutamin |
| Kvantitet | 100 mL |
| Stamcellskvalificerad | Ja |