Läs mer
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ ES-kvalificerad Hepes-buffert
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | cGMP och ISO 91:2 Riktlinjer |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |
| Beskrivning | AdvanceSTEM ES-kvalificerad HEPES (1M) |
| Koncentration | 1 M |
| Steriliseringsmetod | 0,1μ m Sterilfiltrerad |
| Endotoxinnivå | FIO |
| pH | 7,2 till 7,5 |
| Kvantitet | 100 ml |