Läs mer
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Human Somatic Stem Cell Media
Produkttyp:
Adipogent differentieringsmedium
Förpackningsstorlek:
450ml
Beskrivning
Research mesenchymal stem cells with HyClone™ AdvanceSTEM™ Human Somatic Stem Cell Media.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Mesenchymal Stem Cells |
| Form | Liquid |
| Produkttyp | Adipogent differentieringsmedium |
| Sterilitet | Sterile-filtered |
| Kvantitet | 450 mL |
| Innehåll och lagring | Store at 2° to 8°C away from light |