Läs mer
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenkymala stamcellsexpansionskit
Beskrivning
Stöd expansion och underhåll av odifferentierade mänskliga mesenkymala stamceller (hMSCs) med HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenkymala stamcellsexpansionskit.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Odifferentierade mänskliga mesenkymala stamceller |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Stamcellsdifferentieringsmedia |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Kvantitet | 500 ml |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2° till 8 °C borta från ljus |
| Beskrivning | Mesenkymal stamcell basalmedium |