Läs mer
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenkymala stamcellsexpansionskit
Produktkod. 11576351
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
Kit - för att göra 11 mL komplett media
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
1000ml
500ml
Produktkod. 11576351
Brand: Cytiva SH30879.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Stöd expansion och underhåll av odifferentierade mänskliga mesenkymala stamceller (hMSCs) med HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenkymala stamcellsexpansionskit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Odifferentierade mänskliga mesenkymala stamceller
Form Vätska
Produkttyp Stamcellsdifferentieringsmedia
Sterilitet Sterilfiltrerad
Kvantitet 1000 ml
Innehåll och lagring Förvara vid 2° till 8 °C borta från ljus
Beskrivning Mesenkymal stamcell basalmedium