Läs mer
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenkymala stamcellsexpansionskit
Produktkod. 12300133
Change view
Kvantitet:
1000 ml
500 ml
Kit - för att göra 11 mL komplett media
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
1000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12300133 Kit - för att göra 11 mL komplett media 1 uppsättning
11576351 1000 ml 1000ml
11566351 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12300133 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30878.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 SEK
    1092.39 SEK / 1 uppsättningar
    Save 367.61 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Stöd expansion och underhåll av odifferentierade mänskliga mesenkymala stamceller (hMSCs) med HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenkymala stamcellsexpansionskit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Mesenkymala stamceller
Klassificering None
Form Liquid
Produkttyp Stem Cell Medium Supplement
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterile-filtered
Med tillsatser None
Utan tillsatser None
Kvantitet Kit - för att göra 11 mL komplett media
Innehåll och lagring SH3878.1, SH3879.2
Beskrivning Mesenkymala stamcellstillväxttillskott
Typ av kultur Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)