Läs mer
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Neural Differentiation Kit och Growth Supplement
Beskrivning
Innehåller
Satsen innehåller ett proprietärt basalt neuralt differentieringsmedium till vilket en alikvot av AdvanceSTEM Tillväxttillägg (SH3087802) läggs till vid användning. Basal Neural Differentiation Medium och Growth Supplement bör användas tillsammans, men de finns även som separata komponenter.
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | None |
| Form | Liquid |
| Produkttyp | Stamcellsdifferentieringsmedia |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetod | Sterile-filtered |
| Med tillsatser | None |
| Utan tillsatser | None |
| För användning med (applikation) | Neural differentiering av fetthärledda mesenkymala stamceller (HAMSC), benmärgs mesenkymala stamceller (HBMSC) och multipotenta navelsträngsblod obegränsade somatiska stamceller (MCBUSSCs) |
| Kvantitet | 50 ml |
| Typ av kultur | Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic) |