Läs mer
Cytiva HyClone™ Amfotericin B (Fungiezone) lösning
Beskrivning
- Ett antibiotikum som är aktivt mot svampar
- Används som ett svampdödande, anti-jäst- och antimögelmedel
- Interfererar med permeabiliteten av cellmembranet hos känsliga svampar genom att binda steroler
- Vanlig arbetskoncentration är 2,5 μg/ml, och den är cytotoxisk vid 30 g/μml
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara fryst |
| Beskrivning | Amfotericin B (Fungizone ) Lösning, 250 μg/ml |
| Antibiotikaspektrum | Antimykotisk, svampdödande |
| Koncentration | 250μ g/ml |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antifungal |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetod | Sterile-filtered |
| Med tillsatser | None |
| Utan tillsatser | None |
| Visa mer |