Läs mer
Cytiva HyClone™ Antibiotisk/antimykotisk lösning (Pen/Strep/Fungiezone).
Produktkod. 11536481
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11536481 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 11536481 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SV30079.01
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Filter steriliserat. Cytiva HyClone™ Antibiotikum Antimykotika (Pen/Strep/Fungiezone) lösning kontrollerar eller förstör destruktiva mikroorganismer som bakterier, svampar och jäst.
  • Innehåller 10 000 enheter penicillin, 10 000μ g streptomycin och 25 g μAmphotericin B per ml
  • Brett spektrum av aktivitet mot gramnegativa och grampositiva bakterier samt aktivitet mot svampar och jäst
  • Används vanligtvis som svampdödande, anti-jäst, anti-mögel eller antibakteriell
  • Vanlig arbetsdos är 10 ml/L 100X lösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara fryst
Beskrivning Antibiotikum Antimykotisk lösning (Pen/Strep/Fungizone), 100X
Antibiotikaspektrum Bredspektrum antibakteriell och svampdödande
Koncentration 100 X
Form Vätska
Produkttyp Antibiotic-Antimycotic
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod 0,2μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser None
Utan tillsatser None
Kvantitet 100 ml
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HyClone Antibiotic/Antimycotic Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate