Läs mer
Cytiva HyClone™ Bovint kalvserum (BCS ), amerikanskt ursprung, bestrålat 25-40 kGy
Produktkod. 17622075
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Produktkod. Kvantitet
17622075 1000 ml
1 options
Produktkod. 17622075 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30073.04IR2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Ett kostnadseffektivt alternativ till Fetal Bovine Serum (FBS).
  • Kommer från USA med fullständig spårbarhet tillbaka till originalkällan
  • Kostnadseffektivt alternativ till FBS
  • Djurets ålder vid tidpunkten för insamling cirka 16-24 veckor
  • Låg i antikroppar och hög i tillväxtfaktorer
  • Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid °2 C till 8 °C.
Ursprungsland USA
Kvantitet 1000 ml
Steriliseringsmetod Bestrålat
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
Hemoglobinkoncentration < 30 mg/dL
Mykoplasma upptäckt Inte upptäckt