Läs mer
Cytiva HyClone™ Bovine Growth Serum
Produktkod. 16201122
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålad (25 till 40 doser)
Bestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning Förpackningsstorlek
16201122 500 ml Bestrålad (25 till 40 doser) -
12310003 500 ml Bestrålad 500ml
10574324 100 ml Hold (Håll) 100ml
11920958 100 ml Värme inaktivera 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16201122 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30541.03IR2540
Besparingar på stamcellsforskning
Använd kampanjkoden 28032
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Ett kostnadseffektivt alternativ till Fetal Bovine Serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Insulin, gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, totalt protein, albumin, blodkarbamid, kväve, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, fosfor, osmolalitet, järn, TIBC, glukosmättnad, IG, Ig.
Innehåll och lagring <–1 °C
Art Bovine
Åldras 16 to 22 Weeks
Ursprungsland United States
Form Frozen
Formatera Bottle
Produkttyp Bovine Growth Serum
Kvantitet 500 ml
Serumbehandling Gamma-irradiated
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Bearbetning Bestrålad (25 till 40 doser)
Testad för Bovint adenovirus, bovint parvovirus, bovint RSV , BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
Värme inaktiverad Nej
Hemoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
Mykoplasma upptäckt Ja
Gamma-irradiated Yes