Läs mer
Cytiva HyClone™ Bovine Growth Serum (USA)
Beskrivning
- Filtrerat genom sekventiella 100 μnm (0,1 m) porstorleksklassade filter
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Albumin, Alkaliskt fosfatas, Blod Urea Kväve, Kalcium, Klorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukos, IgG, Insulin, Järn, Laktatdehydrogenas, Osmolalitet, Procent mättnad, pH, Fosfor, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Totalt bilirubin, Totalt protein |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C. |
| Art | Bovine |
| Åldras | 16 to 22 Weeks |
| Ursprungsland | USA |
| Form | Frozen |
| Formatera | Bottle |
| Produkttyp | Bovine Growth Serum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Serumbehandling | Standard (Sterile-filtered) |
| Visa mer |