Läs mer
Cytiva HyClone™ Bovine Growth Serum (USA)
Produktkod. 12300003
Change view
Kvantitet:
500 ml
Bearbetning:
Hold (Håll)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning Förpackningsstorlek
12300003 500 ml Värme inaktiverad 500ml
10453302 500 ml Hold (Håll) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12300003 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30541.03HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Stöd cellkulturtillväxt med USA-källa HyClone™ Bovine Growth Serum , en överlägset presterande fetalt bovint serum (FBS) ersättning, bestående av bovint kalvserum kompletterat med kemiskt definierade komponenter.
  • Filtrerat genom sekventiella 100 μnm (0,1 m) porstorleksklassade filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Albumin, Alkaliskt fosfatas, Blod Urea Kväve, Kalcium, Klorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukos, IgG, Insulin, Laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, Totalt protein, Totalt bilirubin, Natrium, Kalium, Fosfor, Osmolalitet, Järn, TIBC, Procent  mättnad, G
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
Produkttyp Bovine Growth Serum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Bearbetning Värme inaktiverad
Testad för Blåtunga, blåtunga; nötkreatur; adenovirus; Bovint Parvovirus; Bovint RSV; BVDV; Cytopatogena medel; Hemadsorberande medel; Rabiesvirus; Reovirus, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
Värme inaktiverad Ja
Hemoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
Mykoplasma upptäckt Ja