Läs mer
Cytiva HyClone™ Bovine Growth Serum (USA)
Produktkod. p-7058045
Kvantitet:
500 ml
Bearbetning:
Hold (Håll)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 12300003
Brand: Cytiva SH30541.03HI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stöd cellkulturtillväxt med USA-källa HyClone™ Bovine Growth Serum , en överlägset presterande fetalt bovint serum (FBS) ersättning, bestående av bovint kalvserum kompletterat med kemiskt definierade komponenter.
  • Filtrerat genom sekventiella 100 μnm (0,1 m) porstorleksklassade filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Albumin, Alkaliskt fosfatas, Blod Urea Kväve, Kalcium, Klorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukos, IgG, Insulin, Laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, Totalt protein, Totalt bilirubin, Natrium, Kalium, Fosfor, Osmolalitet, Järn, TIBC, Procent  mättnad, G
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
Produkttyp Bovine Growth Serum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Bearbetning Värme inaktiverad
Testad för Blåtunga, blåtunga; nötkreatur; adenovirus; Bovint Parvovirus; Bovint RSV; BVDV; Cytopatogena medel; Hemadsorberande medel; Rabiesvirus; Reovirus, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
Värme inaktiverad Ja
Hemoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
Mykoplasma upptäckt Ja