Läs mer
Cytiva HyClone™ Bovine Serum Albumin (BSA)
Beskrivning
- pH 7.0
- Lyophilized powder
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Packaged in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities |
| Innehåll och lagring | 2° to 8° C |
| Form | Lyophilized Powder |
| Produkttyp | BSA |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Endotoxinnivå | ≤ 10 EU/mg |
| pH | 6.5 to 7.5 |
| Renhet eller kvalitetsklass | Cell Culture Grade |
| Kvantitet | 10 g |