Läs mer
Cytiva HyClone™ Bovine Serum Albumin (BSA)
Produktkod. p-7058032
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
Produktkod. 10773877
Brand: Cytiva SH30574.01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Support cell culture growth with HyClone™ Bovine Serum Albumin (BSA).
  • pH 7.0
  • Lyophilized powder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Packaged in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Innehåll och lagring 2° to 8° C
Form Lyophilized Powder
Produkttyp BSA
Sterilitet Non-sterile
Endotoxinnivå ≤ 10 EU/mg
pH 6.5 to 7.5
Renhet eller kvalitetsklass Cell Culture Grade
Kvantitet 10 g