Läs mer
Cytiva HyClone™ Kalvserum (Nya Zeeland)
Description
Komplettera cellkulturtillväxt med Nya Zeeland HyClone™ Bovint kalvserum, ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ till fetalt bovint serum (FBS).
Specifications
Specifications
| Ytterligare analyser | Albumin, Alkaliskt fosfatas, Blod Urea Kväve, Kalcium, Klorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukos, IgG, Oorganisk fosfor, Järn, Laktatdehydrogenas, Osmolalitet, Procent mättnad, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Totalt bilirubin, Totalt protein |
| Certifikat och efterlevnad | USDA förordningar |
| Färg | Amber |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C. |
| Beskrivning | Kalvserum (Nya Zeeland) |
| Art | Bovine |
| Åldras | <10 Days |
| Ursprungsland | New Zealand |
| Formatera | Bottle |
| Produkttyp | Newborn Calf Bovine Serum |
| Show More |