Läs mer
Cytiva HyClone™ Kalvserum (Nya Zeeland)
Produktkod. 10751274
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10751274 500 ml 500ml
10414075 1000 ml 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10751274 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30401.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    972.00 SEK
    680.28 SEK / 500ml
    Save 291.72 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
I lager
Komplettera cellkulturtillväxt med Nya Zeeland HyClone™ Bovint kalvserum, ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ till fetalt bovint serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Albumin, Alkaliskt fosfatas, Blod Urea Kväve, Kalcium, Klorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukos, IgG, Oorganisk fosfor, Järn, Laktatdehydrogenas, Osmolalitet, Procent mättnad, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Totalt bilirubin, Totalt protein
Certifikat och efterlevnad USDA förordningar
Färg Amber
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
Beskrivning Kalvserum (Nya Zeeland)
Art Bovine
Åldras <10 Days
Ursprungsland New Zealand
Formatera Bottle
Produkttyp Newborn Calf Bovine Serum
Kvantitet 500 ml
Serumbehandling Standard (Sterile-filtered)
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Triple-filtered, 0.1 μm
Bearbetning None
Testad för Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxinkoncentration ≤25 EU/ml
Mykoplasma upptäckt Ja
USDA säkerhetstest ingår Ja
Gamma-irradiated No