Läs mer
Cytiva HyClone™ Kalvserum (USA)
Beskrivning
Komplettera cellkulturtillväxt med USA-källa HyClone™ Bovint kalvserum, ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ till fetalt bovint serum (FBS).
HyClone Bovint kalvserum finns med eller utan järntillskott. Serumprodukter från nötkreatur innehåller exceptionellt höga nivåer av transferrin, som vid tillskott kan ge tre till fyra gånger så mycket tillgängligt järn som FBS. I många applikationer kommer prestandan hos kalvserum att vara lika med eller till och med överträffa den hos FBS. Bovint kalvserum filtreras genom tre på varandra följande 100 nm (0,1μ m) porstorleksklassade filter. Före dispensering poolas varje parti serum med äkta poolteknologi för att säkerställa enhetlighet och konsistens mellan flaskorna.
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Insulin, gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, albumin, blodureakväve, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganiskt fosfor, järn, TIBC, procentuell mättnad, Glukosmättnad, Ig |
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C. |
| Ursprungsland | USA |
| Produkttyp | Kalvbovint serum |
| Kvantitet | 100 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt filtrerad, 100 nm |
| Bearbetning | Hold (Håll) |
| Testad för | Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus |
| Visa mer |