Läs mer
Cytiva HyClone™ Kalvserum (USA)
Produktkod. 11571831
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålat
Bestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning Förpackningsstorlek
11571831 500 ml Hold (Håll) 500ml
10014813 1000 ml Hold (Håll) 1000ml
12369812 100 ml Värme inaktivera -
12399812 500 ml Bestrålad 500ml
15735533 1000 ml Bestrålad 1000ml
12869447 1000 ml Värme inaktiverad -
10546863 100 ml Hold (Håll) 100ml
16241092 500 ml Bestrålat -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11571831 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30073.03
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Ett kostnadseffektivt alternativ till Fetal Bovine Serum (FBS).
Komplettera cellkulturtillväxt med USA-källa HyClone™ Bovint kalvserum, ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ till fetalt bovint serum (FBS).
HyClone Bovint kalvserum finns med eller utan järntillskott. Serumprodukter från nötkreatur innehåller exceptionellt höga nivåer av transferrin, som vid tillskott kan ge tre till fyra gånger så mycket tillgängligt järn som FBS. I många applikationer kommer prestandan hos kalvserum att vara lika med eller till och med överträffa den hos FBS. Bovint kalvserum filtreras genom tre på varandra följande 100 nm (0,1μ m) porstorleksklassade filter. Före dispensering poolas varje parti serum med äkta poolteknologi för att säkerställa enhetlighet och konsistens mellan flaskorna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Albumin, Alkaliskt fosfatas, Blod Urea Kväve, Kalcium, Klorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukos, IgG, Insulin, Järn, Laktatdehydrogenas, Osmolalitet, Procent mättnad, pH, Fosfor, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Totalt bilirubin, Totalt protein
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
Ursprungsland USA
Produkttyp Kalvbovint serum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Bearbetning Hold (Håll)
Testad för Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
USDA säkerhetstest ingår Ja