Läs mer
Cytiva HyClone™ Kalvserum (USA)
Produktkod. 12399812
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålat
Bestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Produktkod. 12399812
Brand: Cytiva SH30073.03IR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ett kostnadseffektivt alternativ till Fetal Bovine Serum (FBS).
Komplettera cellkulturtillväxt med USA-källa HyClone™ Bovint kalvserum, ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ till fetalt bovint serum (FBS).
HyClone Bovine Calf Serum is available with or without iron supplementation. Bovine calf serum products contain exceptionally high levels of transferrin, which, when supplemented, can provide three to four times as much available iron as FBS. In many applications, the performance of calf serum will equal or even surpass that of FBS. Bovine Calf Serum is filtered through three sequential 100 nm (0.1 μm) pore size-rated filters. Before dispensing, each lot of serum is pooled using true pool technology to ensure uniformity and consistency between bottles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Insulin,Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Iron,TIBC,Percent Saturation,Glucose,IgG
Certifikat och efterlevnad Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Innehåll och lagring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Ursprungsland United States
Produkttyp Calf Bovine Serum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod Sequential-filtered, 100 nm
Bearbetning Bestrålad
Testad för Bluetongue,Bovine Adenovirus,Bovine Parvovirus,Bovine RSV,BVDV,Cytopathogenic Agents,Hemadsorbing Agents,Rabies Virus,Reovirus
Värme inaktiverad No
USDA säkerhetstest ingår Yes