Läs mer
Cytiva HyClone™ Kalvserum (USA)
Produktkod. 12869447
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålat
Bestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Produktkod. 12869447
Brand: Cytiva SH30073.04HI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett kostnadseffektivt alternativ till Fetal Bovine Serum (FBS).
Komplettera cellkulturtillväxt med USA-källa HyClone™ Bovint kalvserum, ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ till fetalt bovint serum (FBS).
HyClone Bovint kalvserum finns med eller utan järntillskott. Serumprodukter från nötkreatur innehåller exceptionellt höga nivåer av transferrin, som vid tillskott kan ge tre till fyra gånger så mycket tillgängligt järn som FBS. I många applikationer kommer prestandan hos kalvserum att vara lika med eller till och med överträffa den hos FBS. Bovint kalvserum filtreras genom tre på varandra följande 100 nm (0,1μ m) porstorleksklassade filter. Före dispensering poolas varje parti serum med äkta poolteknologi för att säkerställa enhetlighet och konsistens mellan flaskorna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Insulin, gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, albumin, blodureakväve, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganiskt fosfor, järn, TIBC, procentuell mättnad, Glukosmättnad, Ig
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
Ursprungsland USA
Produkttyp Kalvbovint serum
Kvantitet 1000 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Bearbetning Värme inaktiverad
Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Värme inaktiverad Ja
USDA säkerhetstest ingår Ja