Läs mer
Cytiva HyClone™ Kalvserum (USA)
Produktkod. 16241092
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålat
Bestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktivera
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning Förpackningsstorlek
16241092 500 ml Bestrålat -
10014813 1000 ml Hold (Håll) 1000ml
11571831 500 ml Hold (Håll) 500ml
12369812 100 ml Värme inaktivera -
12399812 500 ml Bestrålad 500ml
15735533 1000 ml Bestrålad 1000ml
12869447 1000 ml Värme inaktiverad -
10546863 100 ml Hold (Håll) 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16241092 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30073.03IR2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Ett kostnadseffektivt alternativ till Fetal Bovine Serum (FBS).
Komplettera cellkulturtillväxt med USA-källa HyClone™ Bovint kalvserum, ett utmärkt och kostnadseffektivt alternativ till fetalt bovint serum (FBS).
HyClone™ Bovint kalvserum finns med eller utan järntillskott. Serumprodukter från nötkreatur innehåller exceptionellt höga nivåer av transferrin, som vid tillskott kan ge tre till fyra gånger så mycket tillgängligt järn som FBS. I många applikationer kommer prestandan hos kalvserum att vara lika med eller till och med överträffa den hos FBS. Bovint kalvserum filtreras genom tre på varandra följande 100 nm (0,1μ m) porstorleksklassade filter. Före dispensering poolas varje parti serum med äkta poolteknologi för att säkerställa enhetlighet och konsistens mellan flaskorna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Insulin, gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, albumin, blodureakväve, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganiskt fosfor, järn, TIBC, procentuell mättnad, Glukosmättnad, Ig
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
Ursprungsland USA
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Bearbetning Bestrålat
Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Värme inaktiverad Nej
USDA säkerhetstest ingår Ja