Läs mer
Cytiva HyClone™ CCM3™ Media
Produktkod. 10741274
Change view
Kvantitet:
10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10741274 10 l 10 L
1 options
Produktkod. 10741274 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30061.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Specifikationer
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Glutamin
Utan tillsatser Ingen kalciumklorid, Inget natriumbikarbonat, Utan fenolrött, Utan HEPES
Kvantitet 10 l
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus och fukt
Beskrivning CCM3 (DPM)