Läs mer
Cytiva HyClone™ CDM4Avian Powdered Media
Produktkod. 17285896
Change view
Kvantitet:
5 l
Produktkod. Kvantitet
17285896 5 l
1 options
Produktkod. 17285896 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31035.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3470.00 SEK
    2623.50 SEK / 5 L
    Save 846.50 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Designad för vaccintillverkning med användning av suspensionscellkultur med fågelcellinje.
HyClone CDM4Avian cellodlingsmedium är utvecklat för tillverkning av virala vacciner i fågelcellinjer, såsom EB66-celler, och för produktion av lytiska virus, såsom mässling, influensa och japansk encefalit (JE); och av icke-lytiska virus, såsom det modifierade vaccinia Ankara (MVA) viruset.
  • Kemiskt definierade (CD) komponentfria från djur (ADCF ) formulering
  • Designad för att stödja hög celltäthet samt ökad virusinfektion och produktivitet
  • Ekonomisk, driftsreducerande enkelformulering för cellförökning och viral produktion
  • Designad för små till storskaliga kulturtillämpningar
  • Finns i flytande och pulverformiga formuleringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött, Inget natriumbikarbonat, Ingen Poloxamer 188
Kvantitet 5 l
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt